Learn More
Integrin alpha 6/CD49f Antibody (GoH3), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18205775 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18205775 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18205775 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP143400AF532
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
Integrin alpha 6/CD49f Monoclonal specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Integrin alpha 6/CD49f
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon GoH3
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6B, VLA-6
Gensymbole ITGA6
Wirtsspezies Rat
Immunogen The immunogen for this antibody was CD49f.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3655.0
Zielspezies Human, Mouse, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ