missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha E/CD103 Antibody (ITGAE/3904R), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18650567 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18650567 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18650567

Marke: Novus Biologicals NBP308855PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin alpha E/CD103 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha E/CD103 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha E/CD103
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ITGAE/3904R
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide, CD103, CD103 antigen, HML-1 antigen, HUMINAE, integrin alpha-E, Integrin alpha-IEL, integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alphapolypeptide), MGC141996, Mucosal lymphocyte 1 antigen
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human Integrin alpha E/CD103 protein fragment (aa 775-855) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P38570 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3682
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.