missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha V beta 3 Antibody (23C6), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-2677DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrin alpha V beta 3 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Spezifikation
| Integrin alpha V beta 3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| antigen identified by monoclonal L230, CD51, CD51 antigen, integrin alpha-V, integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51), MSK8, Vitronectin receptor subunit alpha, VNRADKFZp686A08142 | |
| A cell suspension containing osteoclasts from osteoclastomas. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Signal Transduction | |
| 3685 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF | |
| 23C6 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur