Learn More
Integrin alpha V beta 5 Antibody (P5H9), DyLight 755, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18526958 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18526958 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18526958
Marke: Novus Biologicals FAB2528Z
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Integrin alpha V beta 5 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Integrin alpha V beta 5
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon P5H9
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HT1080 human fibrosarcoma cell line
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3685
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1