missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin beta 2/CD18 Antibody (MEM48), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-14608R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrin beta 2/CD18 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 2/CD18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Spezifikation
| Integrin beta 2/CD18 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 959 beta subunit precursor)10, CD18 antigen, CD18beta 2, cell surface adhesion glycoprotein (LFA-1, CR3, integrin beta-2, integrin, beta 2 (antigen CD18 (p95), lymphocyte function-associated antigen 1;macrophage antigen 1 (mac-1) beta subunit), integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), LAD, LCAMB, leukocyte cell adhesion molecule CD18, leukocyte-associated antigens CD18/11A, CD18/11B, CD18/11C, MF17, MFI7, P150 | |
| Leucocytes from an LGL - type leukaemia | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific | |
| 3689 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| MEM48 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur