missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin Beta 3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8E5, Proteintech

Artikelnummer. 16829275 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16829275 20 μL 20 Mikroliter
16819275 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16829275

Marke: Proteintech 669521IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The Integrin Beta 3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Integrin Beta 3. This antibody recognizes human antigen. The Integrin Beta 3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen Integrin Beta 3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3D8E5
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3690
Zielspezies Human
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.