Learn More
Integrin Beta 3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8E5, Proteintech
Artikelnummer. p-7223591 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16829275 20 μL 20 Mikroliter
16819275 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16829275
Marke: Proteintech 669521IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Integrin Beta 3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Integrin Beta 3. This antibody recognizes human antigen. The Integrin Beta 3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Integrin Beta 3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3D8E5
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3690
Zielspezies Human
Isotype IgG2b