Learn More
Integrin beta 4/CD104 Antibody (CL6973) [FITC], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30307757 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30307757 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30307757
Marke: Novus Biologicals NBP276525F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Integrin beta 4/CD104 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 4/CD104 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Integrin beta 4/CD104
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6973
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD104, CD104 antigen, GP150, integrin beta-4, integrin beta-4 subunit, integrin, beta 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P16144, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3691
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a