missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 7 Antibody (FIB27), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18202759 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18202759 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18202759

Marke: Novus Biologicals NBP281087APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin beta 7 Monoclonal specifically detects Integrin beta 7 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin beta 7
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon FIB27
Konjugat APC
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Gensymbole ITGB7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen FIB27 was prepared by immunizing rats with TK1 cells.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3695
Testspezifität FIB27 binds specifically to both human and mouse Integrin beta 7 at epitope region Dl on which is involved in all a4b7-mediated adhesion events. Does not compete with DAKT32 for binding. FIB27 blocks LS722-induced TK1 cell aggregation (mAb LS722 is an activating anti-a4B7 antibody and induces aggregation via an a4B7-dependent pathway). Integrin beta 7 is one subunit is a heterodimer which makes up an intergin molecule. In the mouse beta-7 is selectively found on the majority of mature lymphocytes, whereas a small subpopulation of thymocytes and bone marrow cells express beta-7. Beta-7 is also expressed in variable amounts in CD4 T memory cells. Integrin molecules mediate cell-cell and cell-extracellular matrix adhesion and are involved in lymphocyte homing, leukocyte recruitment to inflammatory sites, myogenesis, hemopoiesis, and melanoma metastasis.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.