Learn More
Integrin beta 7 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30656788 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30656788 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30656788 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF3060MFV610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
Integrin beta 7 Polyclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Integrin beta 7
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Wirtsspezies Goat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin β7, Glu20-His722, Accession # P26011
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3695
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG