missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Integrin beta 7 Monoclonal Antibody (FIB504), eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 17118505
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17118505 2 mg 2 Milligramm
17128505 10 mg 10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17118505

Marke: Invitrogen™ 14586737

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

The FIB504 MAb reacts with human and mouse integrin beta 7. Integrin beta 7 is a 130 kD glycoprotein which associates with integrin alpha 4 (CD49d) to form the alpha 4 beta 7 integrin LPAM-1, expressed on intraepithelial lymphocytes. It also associates with alpha E (CD103) to form the alpha E beta 7 integrin HML-1, expressed on T cells adjacent to mucosal epithelium and intraepithelial lymphocytes. Main ligands for integrin alpha 4 beta 7 include VCAM-1 (CD106), MAdCAM-1 and fibronectin, while the main ligand of integrin alpha E beta 7 is E-cadherin (CD324). Integrin beta 7 plays an important role in the adhesion of leukocytes to endothelial cells promoting the transmigration of leukocytes to extravascular spaces during the inflammatory response. The FIB504 antibody has been reported to have blocking activity.

Integrin beta 7 associates with integrin alpha 4 (CD49d) to form the alpha 4 beta 7 integrin LPAM-1, expressed on intraepithelial lymphocytes. It also associates with alpha E (CD103) to form the alpha E beta 7 integrin HML-1, expressed on T cells adjacent to mucosal epithelium and intraepithelial lymphocytes. Ligands for LPAM-1 include VCAM-1 (CD106), MAdCAM-1 and fibronectin, while the ligand of HML-1 is E-cadherin (CD324). Integrin beta 7 plays an important role in the adhesion of leukocytes to endothelial cells promoting the transmigration of leukocytes to extravascular spaces during the inflammatory response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin beta 7
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon FIB504
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen ITGB7
Gen-Zugriffsnummer P26010, P26011
Gen-Alias Gut homing receptor beta subunit; integrin beta 7; integrin beta 7 subunit; integrin beta-7; Integrin beta-P; integrin subunit beta 7; integrin, beta 7; ITGB7; Ly69; M290 IEL antigen
Gensymbole ITGB7
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16421, 3695
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.