Learn More
Grant Instruments™ Auswechselbarer Block für Trockenblockerhitzer der QB Serie
Artikelnummer. 11400928
Change view
Click to view available options
Röhrchengröße:
0.2 ml
0.5 ml
1.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17 mm
18 mm
2.0 ml
24 mm
50 ml
Keine
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Massiver Block
Tiefe (metrisch):
14 mm Lochtiefe
30 mm Lochtiefe
35 mm Öffnungstiefe
50 mm Lochtiefe
53,5 mm Lochtiefe
75 mm Lochtiefe
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Röhrchengröße No. of Places Tiefe (metrisch) unitSize
11400928 2.0 ml 24 35 mm Öffnungstiefe 1 Stück
11490908 Keine Massiver Block Keine 1 Stück
10211643 50 ml 4 50 mm Lochtiefe 1 Stück
10781434 24 mm 5 50 mm Lochtiefe 1 Stück
12664915 17 mm 10 75 mm Lochtiefe 1 Stück
11420918 13 mm 12 50 mm Lochtiefe 1 Stück
11430918 16 mm 12 50 mm Lochtiefe 1 Stück
15389625 16,7 mm 12 53,5 mm Lochtiefe 1 Stück
11440918 18 mm 12 50 mm Lochtiefe 1 Stück
11480918 0.5 ml 24 30 mm Lochtiefe 1 Stück
11400918 10 mm 24 50 mm Lochtiefe 1 Stück
11490918 1.5 ml 24 35 mm Öffnungstiefe 1 Stück
11410918 12 mm 24 50 mm Lochtiefe 1 Stück
11470918 0.2 ml 56 14 mm Lochtiefe 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 11400928
Marke: Grant Instruments™ QBE2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für 0.2-ml Röhrchen, Streifen und 96-Well Mikrotiterplatten, die in der Molekularbiologie und Biotechnologie verwendet werden. Der Grant Instruments™ austauschbare Block für Trockenblockheizungen der QB-Serie hält Temperaturen bis zu 100 °C stand.
  • Zur Verwendung mit Trockenblockheizsystemen QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 und QBA2
  • Für eine Vielzahl von Reagenzglasgrößen
  • Erhältlich in einfachem Blockformat ohne Öffnungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen mit 11mm Durchmesser
Material Aluminium
No. of Places 24
Typ Block
Röhrchengröße 2.0 ml
Abmessungen (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Tiefe (metrisch) 35 mm Öffnungstiefe