Learn More
Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 x 10 mm Küvettenröhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 1.8 mL Kryo-Fläschchen
24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen
32 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
4 x 50 ml-Röhrchen
8 x 15 ml-Röhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Block heating/cooling
- Fits PCMT and PCMT PLUS
- Max 1,400 rpm
Available to fit the following tubes:
- 20 x 12 mm Tubes
- 20 x 10 mm Cuvette Tubes
- 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
- 24 x 1.8 mL Cryovials
- 32 x 0.5 mL Microtubes
- 4 x 50 mL Tubes
- 8 x 15 mL Tubes
- 8 x 5 mL Tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | White, Blue |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Kammermaterial | Aluminum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PCMT and PCMT PLUS |
| Aufnahmevermögen | 24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen |
| Material | Aluminum |
| No. of Places | 24 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Mehr anzeigen |