Learn More
Grant Instruments™ Austauschbarer Block für PCMT-Thermoschüttler
Click to view available options
No. of Places:
1 96-Well Mikrotiterplatte
24
32
Aufnahmevermögen:
0,5 ml- und 1,5 ml-Mikroröhrchen
1,5 ml-Mikroröhrchen
2,0 ml-Mikroröhrchen
20 x 0.2 ml und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
96-Well-Mikrotiterplatte (0,2 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Block wird für die Verwendung mit PCMT-Thermoschüttler benötigt. Falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angeben
- Auswahl an5 austauschbaren Blöcken, einschließlich eines Blocks, der für Mikrotiterplatten geeignet ist:
- HC18 20 (20 x 0.5 ml-Mikroröhrchen und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- HC32 (20 x 0.2 ml und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
- HC24N (24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen)
- HC24 (24 x 2 ml-Mikroröhrchen)
- HC96 (96-Well-Mikrotiterplatte für PCR, 0.2 ml)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PCMT-Thermoschüttler |
| Aufnahmevermögen | 20 x 0.2 ml und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen |
| No. of Places | 32 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°bis 100 °C |
| Typ | Block |
| Temperaturgleichförmigkeit | ± 0,1 °C |