Learn More
Grant Instruments™ Austauschbarer Block für PCMT-Thermoschüttler
Artikelnummer. p-8014623
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1 96-Well Mikrotiterplatte
24
32
Aufnahmevermögen:
0,5 ml- und 1,5 ml-Mikroröhrchen
1,5 ml-Mikroröhrchen
2,0 ml-Mikroröhrchen
20 x 0.2 ml und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
96-Well-Mikrotiterplatte (0,2 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. No. of Places Aufnahmevermögen unitSize
12337627 32 0,5 ml- und 1,5 ml-Mikroröhrchen -
15159555 24 1,5 ml-Mikroröhrchen 1 Stück
12347627 24 2,0 ml-Mikroröhrchen 1 Stück
12909930 1 96-Well Mikrotiterplatte 96-Well-Mikrotiterplatte (0,2 ml) 1 Stück
15137823 32 20 x 0.2 ml und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 12337627
Marke: Grant Instruments™ HC18
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für eine hervorragende Konstanz und verteilt sich gleichmäßig über den Thermoschüttlerblock. Der austauschbare Block für PCMT Thermoshaker von Grant Instruments™ erreicht schnell die angegebene Mischgeschwindigkeit.
  • Block wird für die Verwendung mit PCMT-Thermoschüttler benötigt. Falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angeben
  • Auswahl an5 austauschbaren Blöcken, einschließlich eines Blocks, der für Mikrotiterplatten geeignet ist:
    • HC18 20 (20 x 0.5 ml-Mikroröhrchen und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
    • HC32 (20 x 0.2 ml und 12 x 1.5 ml-Mikroröhrchen
    • HC24N (24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen)
    • HC24 (24 x 2 ml-Mikroröhrchen)
    • HC96 (96-Well-Mikrotiterplatte für PCR, 0.2 ml) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PCMT-Thermoschüttler
Aufnahmevermögen 0,5 ml- und 1,5 ml-Mikroröhrchen
No. of Places 32
Temperaturbereich (metrisch) 100 °C
Typ Block
Temperaturgleichförmigkeit ± 0,1 °C