Learn More
Grant Instruments Interchangeable Block for PHMT Thermoshaker
Artikelnummer. p-200109683
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 x 10 mm Küvettenröhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 1.8 mL Kryo-Fläschchen
24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen
32 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
4 x 50 ml-Röhrchen
8 x 15 ml-Röhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30274346
Marke: Grant Instruments PSC2012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermal blocks for use with PHMT thermoshakers.
  • Block heating/cooling for PHMT
  • Max 1,400 rpm
Available to fit the following:
  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe White, Blue
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kammermaterial Aluminum
Zur Verwendung mit (Geräte) PHMT
Aufnahmevermögen 20 x 12 mm-Röhrchen
Material Aluminum
No. of Places 20
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 4°C to 100°C
Typ Thermal Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thermal Mixing
Anzahl Blöcke 1
Menge 1 Ea.
Temperaturstabilität 0.1°C
Röhrchengröße 12 mm Tubes
Gewährleistung 2 Years
Abmessungen (T x B x H) innen 130 x 130 x 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.12 in.
Länge (metrisch) 130 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.12 in.
Breite (metrisch) 130 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.14 in.
Höhe (metrisch) 80 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 3.14 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1.4 in.
Tiefe (metrisch) 80 mm
Tiefe (metrisch) Well 35 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis 5.12 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0.47 in.
Durchmesser (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 130 mm
Durchmesser (metrisch) Well 12 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.7 lb.
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Spannung 0/1 V