missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Interchangeable Dry Bath Block

Artikelnummer. p-7228782 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
No. of Places:
0
4
5
10
12
24
56
96
Röhrchengröße:
0 mm
0,2 ml
38 ml
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
1,5 ml
16 mm
17 mm
18 mm
2 ml
24 mm
5 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17501886

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For use with Fisherbrand™ Dry Block Heaters.

  • Aluminiumkonstruktion sorgt für schnelles Aufheizen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Aluminium
No. of Places 0
Typ Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Falcon Röhrchen
Röhrchengröße 0 mm
Abmessungen (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt