Learn More
Eppendorf™ Interchangeable Platform for Innova™ 5000 Multi-tier Shaker
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1-l-Erlenmeyerkolben
125-ml-Erlenmeyerkolben
2 l-Erlenmeyerkolben
2,8-l-Fernbachkolben
250-ml-Erlenmeyerkolben
4-l-Erlenmeyerkolben
500-ml-Erlenmeyerkolben
6-l-Erlenmeyerkolben
Anzahl Positionen:
8
9
14
23
42
64
90
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fasst Erlenmeyerkolben oder Fernbachkolben
- Spezialplattform
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 250-ml-Erlenmeyerkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Innova™ 5000 Mehrstufiger Schüttler |
| Anzahl Positionen | 64 |