Learn More
Interscience BagPipet Mikroliterpipette, 3 fixe Volumen0,1/0, 9/1,0 ml, autoklavierbar
Click to view available options
Typ:
Pipette
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Autoclavable pipet with fixed volume: 0.1 mL/0.9 mL/1 mL with BagTips™
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Silber |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 0.1 to 0.9 to 1 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | It prevents cross-contamination during pipetting in a sample pooling preparation for pathogen research and especially during subculture. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | sample bags |
| Enthält | Delivered with: 1 user's manual, 1 pouch of BagTips Regular, 1 fixed volume button 1000 μL (on the pipet), 1 holder for key, 2 fixed volume buttons (900 μL, 100 μL), 2 O-Rings, 1 Allen wrench, Oil |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |