missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Innenbeleuchtung
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion
BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion
BINDER Kammern FED 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Enthält zwei 15 W-Glühlampen
- Zur Verwendung mit verschiedenen 400 V-Modellen von BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Innenbeleuchtung – optionales 400 V-Modell mit zwei 15 W-Glühlampen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion |
| Typ | Innenraumbeleuchtung |
| Enthält | 2 Glühlampen |
| Spannung | 400 V |
| Wirkleistung | 15 W |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur