Learn More
BINDER™ Innenbeleuchtung
Artikelnummer. p-7237289 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion
BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion
BINDER Kammern FED 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16484449
Marke: BINDER™ 80121824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Innenbeleuchtung bietet zwei 15 W-Glühlampen für die Verwendung mit den 400 V-Optionsmodellen mit verschiedenen BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern.
  • Enthält zwei 15 W-Glühlampen
  • Zur Verwendung mit verschiedenen 400 V-Modellen von BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern
Spezifikation
Beschreibung Innenbeleuchtung – optionales 400 V-Modell mit zwei 15 W-Glühlampen
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion
Typ Innenraumbeleuchtung
Enthält 2 Glühlampen
Spannung 400 V
Wirkleistung 15 W