Learn More
Memmert™ Innenraumsteckdose
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Strombelastbarkeit 230 V/2,2 A
- Kann mit dem Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IPP750eco |
| Spannung | 230 V |