Learn More
Intermedine 100 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326431 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326431 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14328400WA100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Intermedine
CAS 10285-06-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Intermedine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C15 H25 N O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, [(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S,3R)-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine (7CI,8CI), (+)-Intermedine, 3'-epi-Lycopsamine
InChI-Formel InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1
SMILES CC(C)[C@](O)([C@@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12
IUPAC-Name [(7R,8R)-7-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-yl]methyl-(2S)-2-hydroxy-2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methylbutanoat
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 299.36
Menge 1 mL
Formelmasse 299,1733 g/mol