Learn More
Intermedine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Intermedine |
| Menge | 0.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| Formelmasse | 299.1733 |