Learn More
Intermedine, TRC
Artikelnummer. 30011094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011094 5 mg 5 Milligramm
30004612 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6666605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10285-06-0
Summenformel C15 H25 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 299.36
Synonym Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, [(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S,3R)-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine (7CI,8CI), (+)-Intermedine, 3'-epi-Lycopsamine
IUPAC-Name [(7R,8R)-7-Hydroxy-5,6,7,8-Tetrahydro-3H-Pyrrolizin-1-yl]Methyl(2S)-2-Hydroxy-2-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-Methylbutanoat
SMILES CC(C)[C@](O)([C@@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12
Specifications
Chemischer Name oder Material Intermedine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1
Formelmasse 299.1733