Learn More
Labnet™ MINI LABROLLER SHAKER Mikroröhrchen 1.5/2ml
Artikelnummer. 11895953
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
20 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
11895953 20 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11895953 Lieferant Labnet™ Lieferanten-Nr. H5500230VEU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.94 €
    434.39 € / 1 Stück
    Sparen 109.55 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfacher, aber vielseitiger Ende-über-Ende-Röhrchenrotator. Der LABNET™ Mini LabRoller Rotator mit Rotisserie dient zum Mischen von Proben in horizontalen und vertikalen Ebenen.
  • Kompaktes Design
  • Große Auswahl an Bewegungen
  • Geräuschloser Betrieb
  • Für Kühlräume geeignet
  • Rotisserien im Doppelformat
  • Enthält Rotisserie H5500-02
  • Andere Rotisserien sind erhältlich (separat erhältlich): H5500-15, H5500-50
  • Für Röhrchen unterschiedlicher Größe:
    • 36 x 1,5 / 2,0 ml
    • 10 x 15 ml und 12 x 5 ml
    • 6 x 50 ml
    • 2 x 96-Well-Platten
  • Kann im I5110A-230V-UK Labnet Inkubator installiert werden
Spezifikation
Drehzahlbereich 20 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 21,3 x 10,2 x 12,6 cm
Enthält Rotator mit einer Rotisserie