Learn More
Code Corporation™ Internationales Netzteil mit Hohlstecker und Adapterclips für US/EU/UK/AU
Artikelnummer. 17943872 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CR2700 Vierfach-Batterieladegerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17943872 CR2700 Vierfach-Batterieladegerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943872 Lieferant Code Corporation™ Lieferanten-Nr. 176702
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Internationales Netzteil mit Adapterklemmen für die USA, die EU, Großbritannien und Australien.
  • Hohlstecker, 5 V (1 A)
Spezifikation
Höhe (metrisch) 38.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Tiefe (metrisch) 63.5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) CR2700 Vierfach-Batterieladegerät
Typ Netzteil
Alternate Part Number CRA-P6