Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer (plus Brefeldin A)
Artikelnummer. 15128746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15128746 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid und Formaldehyd
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15128746 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 88882388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 €
    225.99 € / 1 Stück
    Sparen 53.01 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält Natriumazid und Formaldehyd
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
  • Brefeldin A-Lösung
  • IC Fixierpuffer
  • Permeabilisierungspuffer (10X). Permeabilisierungspuffer wird als 10x-Konzentration geliefert. 1 Permeabilisierungspuffer enthält 0,1 % Saponin und 0,09 % Natriumazid.
Entwickelt für die Vorbereitung lebender Zellen für intrazelluläre Färbungen und die durchflusszytometrische Analyse. Enthält einen Proteintransporthemmer (Brefeldin A) für die Behandlung von Zellen während der Kultivierung, um die Ansammlung von Zytokinprotein am Golgi-Apparat zu verursachen und die resultierende Färbung zu verstärken.
  • Der Fixierungspuffer dient zur Quervernetzung, Stabilisierung und Fixierung der Zellmembran
  • Der Permeabilisierungspuffer dient zur reversiblen Permeabilisierung der Zellmembran, damit die Färbeantikörper effektiv in die Zelle gelangen können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Reagenztyp Fixierreagenz, Permeabilisierungsreagenz
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Reagenz