missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Intrafix™ SafeSet N.T.P. Premium IV-Verabreichungsset

Artikelnummer. 15278546
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15278546 180 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15278546 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4063002

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Intrafix™ SafeSet N.T.P. Das Premium IV-Verabreichungsset ist ein hochentwickeltes, belüftetes Infusionssystem für die Schwerkraft- und Druckinfusion.

  • Neutrapur™ Schläuche
  • Injektionsstelle mit Griffplatte
  • Geeignet für Schwerkraft- und Druckinfusion mit bestimmten, nicht zweckgebundenen Infusionspumpen (druckbeständig bis 2 bar).
  • Ergonomisch geformte dreiteilige Tropfkammer für eine komfortable und sichere Handhabung.
  • Hochmoderne, präzise Rollenklemme.
  • Weiche, klare PVC-Schläuche mit neuartigem sicherem Plastifizierer.
  • AirStop: Eine innovative, hydrophile Tiefenfiltermembran, die mithilfe von AirStop die Sicherheit bei leeren Flüssigkeitsbehältern gewährleistet. Sorgt dafür, dass der Schlauch vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist. Funktioniert weiterhin als Partikelfilter mit einer Filtrationseffizienz von 15 m μund sogar darunter.
  • PrimeStop: Eine Schutzkappe mit einer bakteriendichten hydrophoben Membran, die auf dem Luer-Lock-Anschluss angebracht ist, verhindert das Auslaufen von Flüssigkeit und schützt vor Kontamination. PrimeStop automatisiert das Befüllen und verhindert Tropfen.
  • Intrafix SafeSet hilft, das Eindringen von Luft und infusionsbedingte Infektionen zu verhindern, reduziert den Arbeitsaufwand, spart Zeit und Kosten und gewährleistet ein geschlossenes System während der Befüllung.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 8534-4/8
Material Neutrapur (Schläuche)
Enthält Airstop, PrimeStop, Injektionsstelle mit Griffplatte
Länge (metrisch) 180 cm
Produkttyp Verabreichungsset für belüftete Infusionen zur Schwerkraft- oder Druckinfusion
Max. Druck 2 bar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.