missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Gerade Introcan™ IV-Katheter

Artikelnummer. 10222810
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
18 G
Farbe:
Grau
Grün
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10222810

Marke: B Braun™ 4252160B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein konventioneller IV-Katheter in FEP mit ergonomischem Design für einhändiges Einführen.

  • Scharfe, zurückgeschnittene Abschrägung für minimales Punktionstrauma
  • Transparente Segmente bestätigen die erfolgreiche Platzierung des Katheters beim Abziehen der Nadel
  • Latex- und PVC-frei
  • Gemäß ISO-Norm 10.555-1/5
  • Mit vier eingebetteten Röntgenkontrastlinien
  • Hydrophober Blutstopfen
  • Verriegelungsverschraubung
  • Geliefert in Anzahl von 200

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO-Norm 10.555-1/5
Material FEP
Farbe Grau
Kanülen-Gauge 16 G
Innendurchmesser (metrisch) 1.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einhändiges Durchstechen
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Gerader IV-Katheter
Menge 200/Pckg.
Anschlusstyp Verriegelung
Graduated Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt