Learn More
INTS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2G11B7, Proteintech
Artikelnummer. 16819465 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16819465 150 μL 150 Mikroliter
16829465 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16819465
Marke: Proteintech 670601IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The INTS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human INTS3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The INTS3 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen INTS3
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2G11B7
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 65123
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2b