Learn More
Invar™, Eisen-Nickelpulver, -325 Mesh, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415390 500 g 500 Gramm
11405390 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415390 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044600.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Invar™ Iron Nickel powder
Farbe Grau
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Fe:Ni 65:35 wt%
Menge 500 g
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD01741928
UN-Nummer UN3089
Löslichkeitsinformationen Insoluble ion water.
Reinheit (%) 99%