Learn More
Invar™, Eisen-Nickelpulver, -325 Mesh, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Invar™ Iron Nickel powder |
| Farbe | Grau |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Fe:Ni 65:35 wt% |
| Menge | 100 g |
| Netzgröße | −325 Mesh |
| Geruch | Odorless |
| Form | Pulver |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD01741928 |
| UN-Nummer | UN3089 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Invar, Iron Nickel powder
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.