Learn More
Zeiss™ Carl Zeiss™ Invertoskop™ C Kamerazubehör
Artikelnummer. 10706459
Click to view available options
Typ:
Videoadapter V25 C
Vergrößerungsleistung:
1.0X.
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
1 Zoll-Chip-Videokamera
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10706459
Marke: Zeiss™ 4512660000000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Carl Zeiss Invetoskop Mikroskopen
  • Videoadapter
  • V25 C
  • Erhältlich in 0.5 und 1.0 Zoll Durchm.
Spezifikation
Typ Videoadapter V25 C
Farbe Schwarz
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 1 Zoll-Chip-Videokamera
Vergrößerungsleistung 1.0X.