Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Mikroskophalterahmen für Proben
Beschreibung
Montagerahmen M
471746
- Für Microtiter-Platten
- 96 Positionen
- Mit selbstklebenden Skalen
471718
- Petrischalen-Durchm. 24 bis 68 mm
- Objektträger (max. Länge120 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Montagerahmen M |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Invertoskop-Mikroskop |
| Enthält | Montagerahmen M, selbstklebende Skala |