Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Beschreibung
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100x Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum Superfi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
- Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher >100x Taq-Genauigkeit
- Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
- Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt von ˃65 %
- Praktischer Arbeitsablauf mit Ansetzung der Reaktion bei Raumtemperatur und direkter Gelbeladung mit grünem Master Mix-Format
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 2 x 1,25 ml Platinum SuperFi Green PCR-Mastermix (2x) • 1,25 ml SuperFi GC-Verstärker • 2 x 1,25 ml nucleasefreies Wasser Bei –5 bis –30 °C lagern. |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| Polymerase | Platinum SuperFi DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Produktlinie | Platinum, SuperFi |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Wiedergabetreue (vs. Taq) | 100 X |
| Hot-Start | Integrierter Heißstart |
| Überhang | Stumpf |
| Mehr anzeigen |