Learn More
Invitrogen™ 293A Cell Line
Artikelnummer. 10779564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 107 Zellen/mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10779564 1 x 107 Zellen/mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10779564 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R70507
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Beinhaltet
293A Zelllinie
Enthält eine stabil integrierte Kopie des E1-Gens, das die E1-Proteine (E1a und E1b) liefert, die erforderlich sind, um ein rekombinantes Adenovirus zu erzeugen
Ein Subklon der Zelllinie 293, das eine relativ flache Morphologie hat und die Erstproduktion, Amplifikation und das Titriern von replikationsinkompetentem Adenovirus erleichtert.
  • Die flache Morphologie von Zellen erleichtert das Titerverfahren und eignet sich für das Screening von adenoviralen Konstrukten
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, konstitutive Expression, Säugetierzellkultur, Säugetierexpression, Säugetierexpressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusgenbereitstellung, Virusimpfstoffproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen mit 1 x 107 Zellen. In Flüssigstickstoff lagern.
Zelllinie 293A
Spezies Human
Menge 1 x 107 Zellen/mL
Produktlinie ViraPower