Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Taq DNA Polymerase System
Beschreibung
Beinhaltet
AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase wird in einem Kit mit 200 Reaktionen geliefert. Jedes Kit enthält: AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase (100 μl, bei 2U /μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer I (500 μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer II (500 μl); 50 mM Magnesiumchlorid (500 μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer I ist für kleine genomische DNA-Amplikonen (≤200 bp), cDNA oder Plasmide ausgelegt. 10x AccuPrime™ PCR-Puffer II ist für genomische DNA (200 bp bis 4 kb) gedacht. 10x AccuPrime™ PCR-Puffer enthält 200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 2 mM dGTP, 2 mM dATP, 2 mM dTTP, 2 mM dCTP, thermostabiles AccuPrime™ Protein, 10 % Glycerin.
The AccuPrime Taq DNA Polymerase System provides reagents for amplification of nucleic acid templates with an antibody-mediated, hot-start protocol for improved PCR specificity over other hot-start DNA polymerases.
Das AccuPrime Taq DNA-Polymerase-System bietet Reagenzien für die Amplifikation von Nukleinsäure-Templates mit einem antikörpervermittelten Hot-Start-Protokoll, das die PCR-Spezifität im Vergleich zu anderen Hot-Start-DNA-Polymerasen verbessert. Platinum anti-Taq-DNA-Polymerase-Antikörper hemmen die Polymerase-Aktivität und bieten so einen automatischen Heißstart, während ein thermostabiles akzessorisches Protein während jedes PCR-Zyklus die spezifische Primer-Template-Hybridisierung erhöht. Diese Kombination verringert die Fehlerrate der Taq-DNA-Polymerase um das Zweifache und eignet sich ideal für das Screening mit hohem Durchsatz und die Multiplex-PCR. Die AccuPrime Taq-DNA-Polymerase erweitert den Temperaturbereich für die Primerhybridisierung, sodass zwischen 55 °C und 65 °C optimale Ergebnisse erreicht werden.
- Spezifität: Überwachung des Mispriming in jedem Zyklus, um PCR-Produkte in Einzelbanden zu erhalten
- Anwenderfreundlichkeit: Minimierung von Reaktionsoptimierungen und Neuentwicklung des Primersets
- Praktisch: Reaktionen lassen sich bei Raumtemperatur zusammenstellen
- AccuPrime Puffer: 10x AccuPrime Puffer enthalten thermostabiles AccuPrime Protein, Mg++ und Desoxyribonukleotidtriphosphate in Konzentrationen
- Für die Amplifikation bestimmter Template-Arten gibt es zwei Einzelpuffersysteme (10x AccuPrime PCR-Puffer I und II)
- Für kleine genomische DNA-Amplikone (≤ 200 bp), cDNA oder Plasmide
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, Hot-Start-PCR, Methylierungsanalyse, Multiplex-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10X |
| Inhalt und Lagerung | AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase wird in einem Kit mit 1.000 Reaktionen geliefert. Jedes Kit enthält: • AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase (500 µl, bei 2 E/µl) • 10X AccuPrime™ PCR-Puffer I* (2 × 1,25 ml) • 10X AccuPrime™ PCR-Puffer II* (2 × 1,25 ml) • 50 mM Magnesiumchlorid (500 µl) * 10X AccuPrime™ PCR-Puffer I wurde speziell für kleine genomische DNA-Amplikons (≤ 200 bp), cDNA bzw. Plasmide entwickelt. Der 10X AccuPrime™ PCR-Puffer II wurde für genomische DNA (200 bp bis 4 kb) entwickelt. ™ Der 10X AccuPrime PCR-Puffer enthält 200 mM Tris-HCl (pH 8,4), 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 2 mM dGTP, 2 mM dATP, 2 mM dTTP, 2 mM dCTP, thermostabiles AccuPrime™ Protein, 10 % Glycerin. Bei -20 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR |
| Polymerase | AccuPrime Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Produkttyp | DNA Polymerase-System |
| Menge | 1,000 reactions |
| Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.