Learn More
Invitrogen™ ATP
Gebrauchsfertige Lösung
Marke: Invitrogen™ 18330019
Beschreibung
ATP, CTP, GTP, UTP (Nukleosid-5'-Triphosphat) und 10 mm NTPmix eignen sich für In-vitro-Transkriptionsreaktionen mit SP6-, T3- und T7-RNA-Polymerasen für die Produktion von RNA-Proben oder RNA-Transkripten zur Umwandlung in In-vitro-Translationssextrakte. Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in 1 mm Tris-HCl (pH 7,5).
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
| Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
| 10 mmol | |
| 5 μmol |
| Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
| Unmarkiert |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.