Learn More
Invitrogen™ Bac-N-Blue™ Transfection Kit
Artikelnummer. 10646143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Transfektionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10646143 5 Transfektionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10646143 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K85501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 €
    1033.20 € / 5 Reaktionen
    Sparen 226.80 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das Bac-N-Blue Transfektionskit enthält 5 x 0,5 μg-Fläschchen mit linearer Bac-N-Blue Virus-DNA und 125 μl Cellfectin Reagenz.
Speziell für die Rekombination mit pBlueBac-Vektoren und pMelBac entwickelt
  • Rekombinante Viren haben ein funktionsfähiges lacZ-Gen in voller Länge, das zur Herstellung von blauen Plaques für eine einfache Identifizierung und Aufreinigung führt
  • Bac-N-Blue DNA kann mit jedem Polyhedrin Promotor-basierten Baculovirus-Transfervektor verwendet werden
  • Linearisiert an drei Stellen, von denen einer in einem Gen liegt, das für die Virusausbreitung von wesentlicher Bedeutung ist: Dies führt zu einer Abnahme des nicht rekombinanten Virus, was die Auswahl und Aufreinigung des rekombinanten Virus erleichtert
  • Neben viraler DNA enthält das Bac-N-BlueTransfektionskit ein Cellfectin Reagenz für hohe Transfektionseffizienz
Herstellung und Titration von Baculovirus, Insektenzelltransfektion, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Promoter Polyhedrin
Produkttyp Insektenzellen-Transfektionskit
Inhalt und Lagerung Das Bac-N-Blue™ Transfektionskit enthält fünf 0,5 µg-Fläschchen mit linearer Bac-NBlue™ Virus-DNA und 125 µl Cellfectin™ Reagenz.
Bei +4 °C lagern. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Proteinmarkierung Nicht markiert
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 5 Transfektionen
Vektor pBlueBac
Produktlinie Bac-N-Blue