Learn More
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Expression Kit
Description
Includes
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Requires
Gateway™ Entry-Klon, Gateway™ LR Clonase Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Baculovirus-Produktion und -Titration, Klonierung, Gateway Klonierung, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spécification
Spécification
| Promoter | Polyhedrin |
| Produkttyp | Expressionskit |
| Inhalt und Lagerung | Die BaculoDirect Expressionskits enthalten fünf 0,3-µg-Fläschchen BaculoDirect Linear DNA, 125 µl Cellfectin Transfektionsreagenz, gefrorene Sf9-Zellen, Gateway LR Clonase Enzymgemisch, GIBCO Unsupplemented Grace's Insect Medium und Ganciclovir. BaculoDirect Linear DNA, Cellfectin-Reagenz und Grace's Medium bei +4 °C lagern Lagern Sie das LR Clonase-Gemisch bei -80 °C. Lagerung von Sf9-Zellen in Flüssigstickstoff. Alle Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Menge | 5 Transfektionen |
| Vektor | BaculoDirect-Vektoren |
| Produktlinie | BaculoDirect, Gateway |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.