Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation
Artikelnummer. 10374810
Click to view available options
:
Je 1
Artikelnummer. 10374810
Marke: Invitrogen™ MC1001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
BenchPro 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation, AC/DC-Schaltnetzteil, 2 Abfallbehälter, Durchstechgerät, Luftanschluss für Schnellkupplungsgehäuse mit 12 ft (365 cm) Leitung, Kurzanleitung
Hohe Durchsatzkompatibilität, automatisierte Protokolle
Das BenchPro 2100 Plasmid-Aufreinigungssystem ist ein innovatives, automatisiertes Gerät, das eine vollständig unbeaufsichtigte Lösung für die hochwertige Aufreinigung von großen Volumen an Plasmid-DNA bietet.
  • Innovative Automatisierung direkt aus der Kultur
  • Überragende Ausbeute und Reinheit
  • Minimieren Sie manuelle Arbeiten und menschliche Fehler
  • Reagenztyp: Zelllysepuffer
  • Ladevolumen: 100 bis 125 ml Bakterienkultur
  • Reaktionszeit: 90 min
  • Fassungsvermögen: Bis zu zwei Präparate pro Lauf
  • 13 x 20.8 x 11.7 (B x T x H)
Innovative Automatisierung direkt aus der Kultur Von der Kultur direkt zum gereinigten Plasmid vereinfacht das BenchPro 2100 den standardmäßigen, 22-schrittigen Prozess der manuellen Plasmid-Aufreinigung in wenigen einfachen Einrichtungsschritten, die meist weniger als fünf Minuten beanspruchen. Setzen Sie das Reagenzientablett und den Zell-Liner auf das Abfalltablett, und geben Sie 125 ml einer E. coli-Kultur in den Zell-Liner. Legen Sie die BenchPro 2100 Plasmid Purification Card in einen Steckplatz am Gerät ein, und führen Sie das Aufreinigungsprotokoll aus. Unübertroffen in Ertrag und Reinheit Die BenchPro 2100 Plasmid Purification Card im Kern des Geräts ist eine Einweg-Fluidikkarte mit einer neuartigen Anionenaustauschmembran, die dieselbe hochwertige Plasmid-DNA liefert wie unsere manuellen PureLink™ HiPure Kits. Jedes der Plasmid-Präparate zeigt sich zuverlässig in vielen Anwendungen: der Säugetierzellen-Transfektion, automatisierten und manuellen Sequenzierung, PCR-Amplifikation, Klonierung, Transformation und In-vitro-Transkription. Das BenchPro 2100 System ist in der Lage, unterschiedliche Plasmid-Größen von 2.7 bis zu 20 kb reproduzierbar zu reinigen. Die Plasmid-Ausbeuten aus dem BenchPro 2100 sind mit alternativen Methoden nicht zu erreichen. Minimiert Variationen und Benutzerfehler Das BenchPro 2100 Plasmid-Aufreinigungssystem wurde für Konsistenz und Zuverlässigkeit aufgrund der Verwendung vorgefüllter und versiegelter Reagenzien entwickelt. Alle erforderlichen Puffer in geeigneten Volumen werden in einem versiegelten Reagenztablett geliefert, und ein Zell-Liner (für die Zugabe einer Kultur) mit Deckel ist im Lieferumfang enthalten. Das BenchPro 2100 Plasmid-Aufreinigungssystem führt alle Schritte des Aufreinigungsprozesses genau aus und erzielt damit eine gleichbleibende Ausbeute. Dadurch entfallen die mühsamen, immer gleichen Schritte der Flüssigkeitshandhabung, die mit der manuellen Plasmid-Aufreinigung verbunden sind. Während des automatisierten Aufreinigungsprotokolls werden vordefinierte Mengen jedes Reagenz sequenziell in die Karte gepumpt und die Inkubationsschritte gemäß Protokoll durchgeführt. Mit einer Reihe von Capture- und Aufreinigungsmembranen werden E. coli-Zellen geerntet und lysiert und das Lysat geklärt. Durch Minimierung der Anzahl von manuellen Schritten verbessert das BenchPro 2100 Plasmid-Aufreinigungssystem die Reproduzierbarkeit der Versuche und die Datenkonsistenz zwischen unterschiedlichen Durchläufen.
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Plasmid-DNA-Aufreinigung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierte maxiprep Aufreinigung von Plasmid-DNA
Enthält BenchPro 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation, AC/DC-Schaltnetzteil, 2 Abfallbehälter, Durchstechgerät, Schnellkupplungs-Luftanschluss einschließlich 12-Fuß-Schlauch, Kurzanleitung (QRC), Bedienungsanleitung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.