Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Reagent Vials
Artikelnummer. 11581216
Click to view available options
Typ:
Reagenzfläschchen
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11581216
Marke: Invitrogen™ WP3001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
50 graduierte Fläschchen; Volumen: 25 ml
Kompatibel mit der Kartenverarbeitungsstation BenchPro™ 4100 Card Processing Station
Für den Einsatz mit WP0001 konzipiert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 50 graduierte Fläschchen; Volumen: (jeweils) 25 ml. Bei Raumtemperatur lagern.
Fassungsvermögen 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) BenchPro™ 4100 Western Processing System
Produktlinie BenchPro
Typ Reagenzfläschchen
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit Entworfene kompatible Produkte WP0001
Menge 50 vials
Versandbedingung Raumtemperatur
Abmessungen 50 Röhrchen, je 25 ml