Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Western Card
Beschreibung
Beinhaltet
Karton mit 10 Karten und 10 Membranhaltern
Die für den Immunnachweis entwickelte Karte enthält die zu verarbeitende Membran in einem Blot-Halter. Während des Betriebs werden Reagenzien aus Reagenzflaschen und -fläschchen, die sich im Reagenztablett befinden, in die Karte und um die Membran gepumpt. Die Reihenfolge der verwendeten Reagenzien und der zeitliche Ablauf der Protokollschritte basieren auf dem ausgewählten Protokoll.
Kompatibel zur Verwendung mit WP0001.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Karton mit 10 Karten und 10 Membranhaltern. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Fassungsvermögen | 1 Membran pro Karte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BenchPro™ 4100 Western Processing System, XCell SureLock™ Mini, iBlot™ |
| Produktlinie | BenchPro |
| Durchsatz | 1 Membran pro Karte |
| Typ | Karte |
| Zur Verwendung mit | Kompatibel Kompatible Produkte WP0001 |
| Menge | 10 Karten |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |