Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ DNA Labeling System
Artikelnummer. 10553853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
30 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10553853 30 Reaktionen 30 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10553853 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18094011
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
700 μl 2,5X Random-Primer Solution; 175 μl 10X dNTP-Gemisch; 100 μg Kontroll-DNA; 35 μl Klenow-Fragment (40 U/μl); 500 μl Stopppuffer; 1,25 ml destilliertes Wasser
Speziell für die Herstellung von biotinylierten Sonden entwickelt
Random-Primer (Octamere) werden an die denaturierte DNA-Template angetempert und um das Klenow-Fragment in Gegenwart von Biotin-14-dCTP erweitert, um empfindliche biotinylierte DNA-Sonden für den Einsatz bei der nichtradioaktiven Erkennung von DNA und RNA herzustellen. Mit dem BioPrime™ DNA-Markierungssystem findet eine erhebliche Netto-DNA-Synthese statt, was zu einer 10 bis 40-fachen Amplifikation der Sonde führt. Sonden, die mit diesem Produkt hergestellt wurden, wurden für die Hybridisierung von Southern und Northern Blots, Plaque- und Kolonie-Lifts sowie für die In-situ-Hybridisierung von Chromosomenverbreitungen verwendet.
  • Besonders gut geeignet für Situationen, in denen die DNA begrenzt ist
  • Erfordert weniger Template-DNA als Nick Translation
  • Verstärkt das Template, um eine erhöhte Menge an biotinylierter Sonde zu liefern
  • Markiert 50 bis 500 ng von Template-DNA in einer Reaktion
Array CGH, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 700 µl 2,5X Random-Primer-Lösung
• 175 µl 10X dNTP-Gemisch
• 100 µg Kontroll-DNA
• 35 µl Klenow-Fragment (40 U/µl)
• 500 µl Stopppuffer
• 1,25 ml destilliertes Wasser
In einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Biotin-basiert
Marker oder Farbstoff Biotin
Endprodukttyp Sonden (markierte DNA)
Labeling Target Genomische DNA, DNA (Allgemein)
Mit Marker oder Farbstoff Ja
Markierungsmethode Direkte Markierung
Produktlinie BioPrime
Produkttyp DNA-Markierungssystem
Menge 30 Reaktionen
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis