Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total Genomic Labeling Module
Artikelnummer. 10008322
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10008322
Marke: Invitrogen™ 18097012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Komplettkits für die Markierung genomischer DNA für array-basierte vergleichende genomische Hybridisierungsanwendungen (Array-CGH), die bessere Detektionsraten bei wertvollen Proben ermöglichen
Das BioPrime Total Genomic Labeling Module ist Teil des Systems, das den Benutzern die folgenden Vorteile bietet:
  • Höheres Signal-Rausch-Verhältnis mit Alexa Fluor™ 3- und 5-Farbstoffen
  • Weniger Kanalvorspannung durch neuartige Reaktionsformulierung
  • Breitester Bereich des Eingangsmaterials (50 ng bis 3 μg)
  • Vereinfachter Arbeitsablauf mit Master-Mix-Formulierung
Dieses vollständige Komplettkit ist für die Verwendung in einem möglichst breiten Probenmaterialspektrum optimiert, ohne dass im Vorfeld eine Amplifikation erforderlich ist. Hochkonzentriertes exo-Klenow-Fragment der DNA-Polymerase I in einer Reaktion mit begrenzten Komponenten ermöglicht eine einheitliche, stabile DNA-Ausbeute von ungefähr 8 μg bei einem genomischen DNA-Input von nur 50 ng. Ein optimiertes farbstoffmarkiertes Nukleotidgemisch mit neuen dNTP-Linkern, den neuartigen, anwendungsspezifischen Farbstoffen Alexa Fluor 3 und 5, sowie die verbesserte Pufferchemie sorgen für weniger Variation bei der Markierung und erhöhen das Signal-Rausch-Verhältnis von Arrays. Anregungs- und Emissionsspektren von Alexa Fluor 3- und 5-Farbstoffen eignen sich für herkömmliche Zweifarb-Scanner, ohne dass Einstellungen geändert werden müssen. Die neue Master-Mix-Formulierung optimiert die Reaktionseinstellungen und erhöht so die Konsistenz. Komplette Kits werden chargengeprüft, um Qualität in der Leistung von Charge zu Charge zu gewährleisten.
Inhalt und Lagerung:
Das BioPrime™ Komplettmodul für die genomische Markierung enthält ein Reaktionsgemisch mit Alexa Fluor 3 und Alexa Fluor 5 2x, exo-Klenow-Fragment (40 E/μl), 5 mM EDTA, einen TE-Puffer und Kontroll-DNA (Lachssamen). Erhältlich in einem direkten Beschriftungsformat.
Array CGH, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, RNAi, Epigenetik und Non-Coding RNA-Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5
Endprodukttyp Sonden (markierte DNA)
Labeling Target Genomische DNA
Mit Marker oder Farbstoff Ja
Markierungsmethode Direkte Markierung
Produktlinie BioPrime
Produkttyp Markierungsmodul für das gesamte Genom
Menge 30 Reaktionen