Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vector Kit
Artikelnummer. 10063192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10063192 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10063192 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K494300
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das BLOCK-iT™ lentivirale RNAi Gateway™ Vektor-Kit enthält den pLenti6/BLOCK-iT™-DEST-Vektor, den pLenti6-GW/U6 -laminshRNA-Kontrollvektor und die One Shot™ Stbl3 kompetenten Zellen. Vektoren werden supergewickelt und lyophilisiert geliefert. Das BLOCK-iT™ lentivirale RNAi Expressions-System enthält das BLOCK-iT™ lentivirale RNAi Gateway™ Vektor-Kit, das BLOCK-iT™ U6 Eingabevektor-Kit, das ViraPower™ Bsd Support Kit, die 293FT-Zelllinie und das LR Clonase™ Enzymgemisch.
Der im BLOCK-iT lentiviralen RNAi-Expressionssystem enthaltene Expressionsvektor pLenti6/BLOCK-iT-DEST kann verwendet werden, um Small hairpin RNA (shRNA) aus einem lentiviralen Vektor effizient einzuführen und stabil in vivo zu exprimieren
Ein neuartiges Klonierungsverfahren setzt ein ca.50 bp-DNA-Oligonukleotid unmittelbar nach einem U6 Pol III Promoter in den BLOCK-iT U6-Eingabevektor. Das Oligonukleotid wurde entwickelt, um RNA zu exprimieren, die eine Haarnadelstruktur bildet, die die Sense- und Antisense-Bereiche Ihres Zielgens enthält. Diese shRNA wird dann in den pLenti6/BLOCK-iT-DEST-Vektor neu kombiniert. Nach viraler Produktion und Transduktion wird die vom U6-Promotor angetriebene shRNA stabil als RNAi-Kassette integriert. Die erzeugte shRNA vermeidet den Wirtsverteidigungsmechanismus und ist effektiv bei der Herstellung der RNAi Gen-Knockdown-Reaktion. Mit dem BLOCK-iT lentiviralen RNAi-Expressionssystem kann eine langfristige Analyse der Genblockierung sowohl in teilenden als auch nicht teilenden Säugetierzelltypen und Tiermodellen erzielt werden.
Das BLOCK-iT RNAi U6 Eingabevektor-Kit ermöglicht das rationalisierte Klonen von shRNA-Zielsequenzen für Tests in transienten Experimenten. Ausgewählte RNAi Expressionskassetten werden über eine Standard-Gateway LR-Rekombinationsreaktion schnell und effizient aus dem BLOCK-iT RNAi U6 Eingabevektor in den pLenti6/BLOCK-iT-DEST-Vektor rekombiniert.
  • attR-Stellen für eine effiziente Rekombination mit dem attL-flankierten U6 Gateway™ Eingabevektor, der die RNAi-Kassette enthält
  • Alle erforderlichen Komponenten für eine effiziente lentivirale Verpackung und die Abgabe der zu untersuchenden shRNA
  • Blasticidin-Auswahlmarker für die schnelle, effiziente Auswahl stabiler Zelllinien, die die shRNA exprimieren
Klonierung, Gateway-Klonierung, lentivirale shRNA und miRNA, RNAi, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, virusbasierte RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp RNAi Expressions-Vektorkit
Inhalt und Lagerung Das BLOCK-iT™ lentivirale RNAi Gateway™ Vektor-Kit enthält den pLenti6/BLOCK-iT™-DEST-Vektor, den pLenti6-GW/U6 -laminshRNA-Kontrollvektor und die One Shot¤ Stbl3 kompetenten Zellen. Vektoren werden supergewickelt und lyophilisiert geliefert. Nach der Resuspendierung bei -20 °C lagern. Lagern Sie kompetente Zellen bei -80 °C. Das BLOCK-iT™ Lentivirale RNAi Expressions-System enthält das BLOCK-iT™ Lentivirale RNAi Gateway™ Vektor-Kit, das BLOCK-iT™ U6 Eingabevektor-Kit, das ViraPower™ Bsd Support Kit, die 293FT-Zelllinie und das LR Clonase™ Enzymgemisch. Lagern Sie die Komponenten gemäß den Angaben in den jeweiligen Kits. Lagern Sie das LR Clonase™-Gemisch bei -80 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Klonierungsmethode Gateway™
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Lentiviral
RNAi-Typ shRNA
Selektionsmittel (eukaryotisch) Blasticidin
Vektor pLenti
Promoter U6
Format Kit
Produktlinie BLOCK-iT, Gateway
Menge 20 Reaktionen