Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vector Kit
Artikelnummer. 10798453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10798453 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10798453 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V48820
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das BLOCK-iT™ Lentivirale RNAi Zeo Gateway™ Vektor-Kit enthält den pLenti4/BLOCK-iT™-DEST-Vektor, pLenti4-GW/H1/TO-lamin shRNA Kontrollvektor und One Shot™ Stbl3™ chemisch kompetente E.Coli.
Für lentiviralen Transfer und genomische Integration von shRNA-codierender DNA
Das BLOCK-iT Lentivirale RNAi Zeo Gateway Vektor-Kit enthält den pLenti4/BLOCK-iT-DEST-Expressionsvektor, der die lentivirale Abgabe und genomische Integration von DNA-Codierung für shRNA ermöglicht. Nach der Expression wird die shRNA von Zellmaschinen verarbeitet und initiiert zielspezifische RNAi.
  • Gateway-Technologie für effiziente Rekombination der RNAi-Kassette aus dem BLOCK-iT induzierbaren pENTR™/H1/TO Vektor
  • Alle erforderlichen Komponenten für eine effiziente lentivirale Verpackung, Lieferung und Integration der shRNA
  • Zeocin Auswahlmarkierung für die schnelle Auswahl klonaler Zelllinien, die die RNAi Kassette enthalten
Lentivirale shRNA und miRNA, RNAi, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, virusbasierte RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp RNAi Expressions-Vektorkit
Inhalt und Lagerung Das BLOCK-iT™ Lentivirale RNAi Zeo Gateway™ Vektor-Kit enthält den pLenti4/BLOCK-iT™-DEST-Vektor, pLenti4-GW/H1/TO-lamin shRNA-Kontrollvektor und One Shot™ Stbl3™ chemisch kompetente E.Coli. Lagern Sie den pLenti4/BLOCK-iT™-DEST, pLenti6/TR-Vektor, Blasticidin, ViraPower™ lentivirale Packaging Mix und den Kontrollvektor bei -20 °C. Lagern Sie die One Shot Stbl3™ kompetenten Zellen, 293 FT-Zelle und das LR Clonase™ Enzymgemisch bei -80 °C. Lagern Sie Lipofectamine™ 2000 bei +4 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Klonierungsmethode Gateway™
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Liefertyp Lentiviral
RNAi-Typ shRNA
Selektionsmittel (eukaryotisch) Zeocin™
Vektor pLenti
Promoter H1/TO
Format Kit
Produktlinie BLOCK-iT, Gateway
Menge 20 Reaktionen