Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET151 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10423822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10423822 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10423822 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K15101
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Die Box für die direktionale TOPO Expression enthält 200 ng linearisierten, mit Topoisomerase  I aktivierten Champion pET-Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Kochsalzlösung, Kontroll-Template und -Primer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und eine Expressionskontrolle. Die BL21 STAR(DE3)-Box enthält einundzwanzig 21 x 50 μl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid.
Das Protein von Interesse kann während der Expression Werte von über 50 % des gesamten Zellproteins erreichen
  • Basierend auf T7-Expressionsvektoren, die ursprünglich von Studierenden und Kollegen entwickelt wurden, wird eine starke Expression erreicht, da die T7-RNA-Polymerase prozessiver ist als die native E. coli-RNA-Polymerase und sie der Transkription von Genen von Interesse gewidmet ist
  • Die Proteinproduktion wird im System durch den Expressionsstamm BL21 Star E. coli weiter verbessert, der die Stabilität von mRNA-Transkripten signifikant verbessert und die Proteinexpression auf das bis zu Zehnfache erhöht
  • Vereinfachtes, effizientes direktionales TOPO Klonen ermöglicht schnelles Einbringen des Champion pET Expression-Vektors
  • Verfügen über linearisierte mit Topoisomerase I aktivierte Champion pET Expressionsvektoren für direktionale Klonierung innerhalb von fünf Minuten
  • Die Technologie der direktionalen TOPO-Klonierung erleichtert die Genexpression, da ein Proofreading-Enzym für die PCR verwendet wird, was zu weniger Fehlern bei den klonierten Genen führt
  • Mehr als 90 % der Klone weisen die korrekte Ausrichtung für die Genexpression auf, wodurch die Zeit für das Kolonie-Screening reduziert wird
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel IPTG
Promoter T7, lacO
Produkttyp TOPO Expressionskit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung Jedes Champion™ pET-direktionale TOPO™ Expressionskit wird als komplettes Expressionssystem geliefert. Die Box für die direktionale TOPO™ Expression enthält 200 ng linearisierten, mit Topoisomerase I aktivierten Champion™ pET-Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Kochsalzlösung, Kontroll-Template und -Primer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und eine Expressionskontrolle. Bei -20°C lagern. Die One Shot™ TOP10 Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Die One Shot™ BL21 Star™(DE3)-Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Kits mit Lumio™ Technologie enthalten 20 µl Lumio™ Detektionsreagenz. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Bakterien- oder Hefenstamm BL21 Star™(DE3)
Spaltung TeV-Protease-Erkennungsstelle
Expressionssystem E. coli
Expressionsmechanismus Zellbasierte Expression
Proteinmarkierung His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag
Klonierungsmethode Direktionales TOPO™
Menge 20 Reaktionen
Vektor pET
Produktlinie One Shot