Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET200 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10634223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10634223 20 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10634223 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K20001
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
200 ng linearisierter, Topoisomerase I-aktivierter Champion pET-Vektor; steriles Wasser; dNTPs; 10x-PCR-Puffer; Salzlösung; Kontroll-Template und -Primer; Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening sowie eine Expressionskontrolle. Die TOP10-Box enthält einundzwanzig 21 x 50 μl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Die BL21 STAR(DE3)-Box enthält einundzwanzig 21 x 50 μl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid.
Das Protein von Interesse kann bei der Expression Werte von mehr als 50 % des gesamten Zellproteins in E. coli erreichen
  • Basierend auf T7-Expressionsvektoren, die ursprünglich von Studierenden und Kollegen entwickelt wurden, wird eine starke Expression erreicht, da die T7-RNA-Polymerase prozessiver ist als die native E. coli-RNA-Polymerase und sie der Transkription von Genen von Interesse gewidmet ist
  • Die Proteinproduktion wird im System durch den Expressionsstamm BL21 Star E. coli weiter verbessert, der die Stabilität von mRNA-Transkripten signifikant verbessert und die Proteinexpression auf das bis zu Zehnfache erhöht
  • Vereinfachte, effiziente direktionale TOPO-Klonierung ermöglicht das schnelle Einfügen eines Champion pET-Expressionsvektors
  • Diese Kits verfügen über linearisierte mit Topoisomerase I aktivierte ChampionpET Expressionsvektoren für direktionale Klonierung innerhalb von fünf Minuten, um die Genexpression mit dem für die PCR verwendeten Proofreading-Enzym zu erleichtern, was zu weniger Fehlern in geklonten Genen führt
  • Mehr als 90 % der Klone weisen die korrekte Ausrichtung für die Genexpression auf, wodurch die Zeit für das Kolonie-Screening reduziert wird
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel IPTG
Promoter T7, lacO
Produkttyp TOPO Expressionskit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung Jedes Champion™ pET-direktionale TOPO™ Expressionskit wird als komplettes Expressionssystem geliefert. Die Box für die direktionale TOPO™ Expression enthält 200 ng linearisierten, mit Topoisomerase I aktivierten Champion™ pET-Vektor, steriles Wasser, dNTPs, 10x PCR-Puffer, Kochsalzlösung, Kontroll-Template und -Primer, Primer für Sequenzierung oder PCR-Screening und eine Expressionskontrolle. Bei -20°C lagern. Die One Shot™ TOP10 Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Die One Shot™ BL21 Star™(DE3)-Box enthält einundzwanzig 50 µl-Aliquoten chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und ein Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Kits mit Lumio™ Technologie enthalten 20 µl Lumio™ Detektionsreagenz. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Kanamycin (KanR)
Bakterien- oder Hefenstamm BL21 Star™(DE3)
Spaltung EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle
Expressionssystem E. coli
Expressionsmechanismus Zellbasierte Expression
Proteinmarkierung His-Tag (6x), Xpress Epitop-Tag
Klonierungsmethode Direktionales TOPO™
Menge 20 Reaktionen
Vektor pET
Produktlinie One Shot